Learn More
Abnova™ Human PLXNC1 Partial ORF (NP_005752, 250 a.a. - 348 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005752
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10154
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161996
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010154-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16151996
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010154-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: PYNYTSGAATGWPSMARIAQSTEVLFQGQASLDCGHGHPDGRRLLLSSSLVEALDVWAGVFSAAAGEGQERRSPTTTALCLFRMSEIQARAKRVSWDFK
Spezifikation
Spezifikation
NP_005752
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD232/PLXN-C1/VESPR
PLXNC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10154
PLXNC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PYNYTSGAATGWPSMARIAQSTEVLFQGQASLDCGHGHPDGRRLLLSSSLVEALDVWAGVFSAAAGEGQERRSPTTTALCLFRMSEIQARAKRVSWDFK
RUO
PLXNC1