Learn More
Abnova™ Human POLR2K Full-length ORF (NP_005025.1, 1 a.a. - 58 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00005440-P02.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163055
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes one of the smallest subunits of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. This subunit is shared by the other two DNA-directed RNA polymerases. [provided by RefSeq]
Sequence: MDTQKDVQPPKQQPMIYICGECHTENEIKSRDPIRCRECGYRIMYKKRTKRLVVFDAR
Spezifikation
Spezifikation
NP_005025.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ABC10-alpha/RPABC4/RPB10alpha/RPB12/RPB7.0/hRPB7.0/hsRPB10a
POLR2K
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5440
POLR2K (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDTQKDVQPPKQQPMIYICGECHTENEIKSRDPIRCRECGYRIMYKKRTKRLVVFDAR
RUO
POLR2K