Learn More
Abnova™ Human POMC Partial ORF (NP_000930, 205 a.a. - 267 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000930
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5443
Molekulargewicht 32.67kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16173065
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005443-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16163065
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005443-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a polypeptide hormone precursor that undergoes extensive, tissue-specific, post-translational processing via cleavage by subtilisin-like enzymes known as prohormone convertases. There are eight potential cleavage sites within the polypeptide precursor and, depending on tissue type and the available convertases, processing may yield as many as ten biologically active peptides involved in diverse cellular functions. The encoded protein is synthesized mainly in corticotroph cells of the anterior pituitary where four cleavage sites are used; adrenocorticotrophin, essential for normal steroidogenesis and the maintenance of normal adrenal weight, and lipotropin beta are the major end products. In other tissues, including the hypothalamus, placenta, and epithelium, all cleavage sites may be used, giving rise to peptides with roles in pain and energy homeostasis, melanocyte stimulation, and immune modulation. These include several distinct melanotropins, lipotropins, and endorphins that are contained within the adrenocorticotrophin and beta-lipotropin peptides. Mutations in this gene have been associated with early onset obesity, adrenal insufficiency, and red hair pigmentation. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: LEHSLLVAAEKKDEGPYRMEHFRWGSPPKDKRYGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAYKKGE
Spezifikation
Spezifikation
NP_000930
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.67kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACTH/CLIP/LPH/MSH/NPP/POC
POMC
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5443
POMC (Human) Recombinant Protein (Q01)
LEHSLLVAAEKKDEGPYRMEHFRWGSPPKDKRYGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAYKKGE
RUO
POMC