Learn More
Abnova™ Human PPFIA4 Partial ORF (NP_055868, 604 a.a. - 699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00008497-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16168645
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PPFIA4, or liprin-alpha-4, belongs to the liprin-alpha gene family. See liprin-alpha-1 (LIP1, or PPFIA1; MIM 611054) for background on liprins.[supplied by OMIM]
Sequence: RQVMEREFNNLLALGTDRKLDDGDDKVFRRAPSWRKRFRPREHHGRGGMLSASAETLPAGFRVSTLGTLQPPPAPPKKIMPEAHSHYLYGHMLSAF
Spezifikation
Spezifikation
NP_055868
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RQVMEREFNNLLALGTDRKLDDGDDKVFRRAPSWRKRFRPREHHGRGGMLSASAETLPAGFRVSTLGTLQPPPAPPKKIMPEAHSHYLYGHMLSAF
RUO
PPFIA4
Yes
wheat germ expression system
Liquid
8497
PPFIA4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PPFIA4