Learn More
Abnova™ Human PRDM5 Full-length ORF (AAH66942.1, 1 a.a. - 111 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00011107-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186172
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a transcription factor of the PR-domain protein family. It contains a PR-domain and multiple zinc finger motifs. Transcription factors of the PR-domain family are known to be involved in cell differentiation and tumorigenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: MLGMYVPDRFSLKSSRVQDGMGLYTARRVRKGEKFGPFAGEKRMPEDLDENMDYRLMWEVRGSKGEVLYILDATNPRHSNWLRFVHEAPSQEQKNLAAIQDKNLGPAEWRG
Spezifikation
Spezifikation
AAH66942.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
39.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PFM2
PRDM5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11107
PRDM5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLGMYVPDRFSLKSSRVQDGMGLYTARRVRKGEKFGPFAGEKRMPEDLDENMDYRLMWEVRGSKGEVLYILDATNPRHSNWLRFVHEAPSQEQKNLAAIQDKNLGPAEWRG
RUO
PRDM5