missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PRDX4 Partial ORF (AAH03609, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00010549-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16185292

  • 467.00 € / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab
12-01-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: CHFFAGGQVYPGEASRVSVADHSLHLSKAKISKPAPYWEGTAVIDGEFKELKLTDYRGKYLVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFGDRLEEFRSINTEVVACSV
Spezifikation

Spezifikation

AAH03609
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CHFFAGGQVYPGEASRVSVADHSLHLSKAKISKPAPYWEGTAVIDGEFKELKLTDYRGKYLVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFGDRLEEFRSINTEVVACSV
RUO
PRDX4
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
10549
PRDX4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AOE37-2|PRX-4
PRDX4
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation