missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PRSS15 Partial ORF (NP_004784.2, 661 a.a. - 761 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004784.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9361 |
Molekulargewicht | 36.85kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16160466
|
Abnova™
H00009361-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16150466
|
Abnova™
H00009361-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a mitochondrial matrix protein in the Lon family of ATP-dependent proteases. A similar E. coli protein regulates gene expression by targeting specific regulatory proteins for degradation. This protein binds a specific sequence in the light and heavy chain promoters of the mitochondrial genome which are involved in regulation of DNA replication and transcription. [provided by RefSeq]
Sequence: YVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTPSpezifikation
NP_004784.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LON/LONP/LonHS/MGC1498/PIM1/PRSS15/hLON | |
LONP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9361 | |
PRSS15 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
YVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTP | |
RUO | |
LONP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |