Learn More
Abnova™ Human RAB28 Full-length ORF (AAH18067, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009364-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163572
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the Rab subfamily of Ras-related small GTPases. The encoded protein may be involved in regulating intracellular trafficking. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 9 and X. [provided by RefSeq]
Sequence: MSDSEEESQDRQLKIVVLGDGASGKTSLTTCFAQETFGKQYKQTIGLDFFLRRITLPGNLNVTLQIWDIGGQTIGGKMLDKYIYGAQLIWSICEQ
Spezifikation
Spezifikation
AAH18067
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC41862
RAB28
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9364
RAB28 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSDSEEESQDRQLKIVVLGDGASGKTSLTTCFAQETFGKQYKQTIGLDFFLRRITLPGNLNVTLQIWDIGGQTIGGKMLDKYIYGAQLIWSICEQ
RUO
RAB28