Learn More
Abnova™ Human RAB3C Full-length ORF (AAH13033, 1 a.a. - 227 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00115827-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167263
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RAB proteins, such as RAB3C, are small GTPases implicated in the regulation of vesicular trafficking between membrane compartments (Cheng et al., 2002 [PubMed 12296628]).[supplied by OMIM]
Sequence: MRHEAPMQMASAQDARYGQKDSSDQNFDYMFKLLIIGNSSVGKTSFLFRYADDSFTSAFVSTVGIDFKVKTVFKNEKRIKLQIWDTAGQERYRTITTAYYRGAMGFILMYDITNEESFNAVQDWSTQIKTYSWDNAQVIQVGNKCDMEDERVISTERGQHLGEQLGFEFFETSAKDNINVKQTFERLVDIICDKMSESLETDPAITAAKQNTRLKETPPPPQPNCAC
Spezifikation
Spezifikation
AAH13033
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50.71kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAB3C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
115827
RAB3C (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRHEAPMQMASAQDARYGQKDSSDQNFDYMFKLLIIGNSSVGKTSFLFRYADDSFTSAFVSTVGIDFKVKTVFKNEKRIKLQIWDTAGQERYRTITTAYYRGAMGFILMYDITNEESFNAVQDWSTQIKTYSWDNAQVIQVGNKCDMEDERVISTERGQHLGEQLGFEFFETSAKDNINVKQTFERLVDIICDKMSESLETDPAITAAKQNTRLKETPPPPQPNCAC
RUO
RAB3C
Recombinant
wheat germ expression system