missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RABEPK Partial ORF (NP_005824.2, 273 a.a. - 372 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00010244-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16162226

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: YHTEEQHWTLLKFDTLLPPGRLDHSMCIIPWPVTCASEKEDSNSLTLNHEAEKEDSADKVMSHSGDSHEESQTATLLCLVFGGMNTEGEIYDDCIVTVVD
Spezifikation

Spezifikation

NP_005824.2
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YHTEEQHWTLLKFDTLLPPGRLDHSMCIIPWPVTCASEKEDSNSLTLNHEAEKEDSADKVMSHSGDSHEESQTATLLCLVFGGMNTEGEIYDDCIVTVVD
RUO
RABEPK
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
10244
RABEPK (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686P1077/RAB9P40/bA65N13.1/p40
RABEPK
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate