Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Human-RANTES
Messen Sie die Konzentrationen regulierter T-Zellen nach Aktivierung normaler T-Zellen, exprimiert und sezerniert (RATES) in Humanserum, Plasma, Gewebeextrakten, Urin- und Kulturüberstandsproben.
672.00 € - 2150.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P13501 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
Beschreibung | Human RANTES ELISA Kit |
Konjugat | Biotin |
Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10108643
|
Invitrogen™
EHRNTS |
Kit mit 1 Platten |
672.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10763115
|
Invitrogen™
EHRNTS5 |
Kit mit 5 Platten |
2150.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Testen Sie RANTES-Konzentrationen (reguliert nach Aktivierung, normal in T-Zelle exprimiert und sezerniert) in Humanserum, Plasma, Gewebeextrakten, Urin- und Kulturüberstandsproben mit Human RATES ELISA Kits von Invitrogen™.
Diese Human-RANTES-ELISA-Kits verwenden vorgetiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern, um eine empfindliche und genaue Messung von RATES (reguliert bei Aktivierung, normaler T-Zell-Expression und Sekretion) in Proben bei 50 μl pro Well zu erreichen. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten eine oder mehrere vorbeschichtete 96 Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes RANTES (reguliert bei Aktivierung, normal in T-Zelle exprimiert und sezerniert)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 51.2 bis 2000 pg/ml
Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV< 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine Signifikante Kreuzreaktion mit humanem Eotaxin, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFα oder TNFβ oder Ratten-RANTES
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
Spezifikation
Gehäuse P13501 | |
Human RANTES ELISA Kit | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
D17S136E, RANTES, SCYA5, SIS-delta, SISd, TCP228, eoCP | |
< 10 % | |
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm | |
RUO | |
Human | |
3 h |
2 pg/mL | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
6352 | |
< 12 % | |
HRP | |
Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 % | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |