Learn More
Abnova™ Human RCD-8 Partial ORF (NP_055144.3, 1302 a.a. - 1401 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023644-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184956
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: PAQVFGQPPCPLSQPVLLSLIQQLASDLGTRTDLKLSYLEEAVMHLDHSDPITRDHMGSVMAQVRQKLFQFLQAEPHNSLGKAARRLSLMLHGLVTPSLP
Spezifikation
Spezifikation
NP_055144.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PAQVFGQPPCPLSQPVLLSLIQQLASDLGTRTDLKLSYLEEAVMHLDHSDPITRDHMGSVMAQVRQKLFQFLQAEPHNSLGKAARRLSLMLHGLVTPSLP
RUO
EDC4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23644
RCD-8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ge-1/HEDLS/RCD-8
EDC4
Recombinant
wheat germ expression system