Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant Noggin
Noggin
Marke:  STEMCELL Technologies 78060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15888637
  • 526.68 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Noggin binds to and antagonizes bone morphogenetic protein (BMP) ligands of the transforming growth factor beta (TGF-β) family
  • Noggin supports maintenance of undifferentiated human embryonic stem cells in vitro, and can be used to prevent spontaneous differentiation in the short term (Chaturvedi et al.) Noggin is essential for development of structures derived from ectoderm embryonic somite, skeletal patterning, and neurogenesis in vivo
  • It also influences chondrogenesis, osteogenesis, and joint formation (Krause et al.), and promotes dopaminergic differentiation of embryonic stem cells and subsequent survival of dopamine neurons (Chiba et al.)
Spezifikation
Spezifikation
NOG, SYM1, SYNS1, Symphalangism 1 (proximal), Synostoses (multiple) syndrome
≥95%
50 μg
Neural Cells, PSC-Derived; Neurons; Pluripotent Stem Cells