missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RERE Partial ORF (NP_036234.2, 85 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036234.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 473 |
Molekulargewicht | 37.73kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16174994
|
Abnova™
H00000473-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164994
|
Abnova™
H00000473-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the atrophin family of arginine-glutamic acid (RE) dipeptide repeat-containing proteins. The encoded protein co-localizes with a transcription factor in the nucleus, and its overexpression triggers apoptosis. A similar protein in mouse associates with histone deacetylase and is thought to function as a transcriptional co-repressor during embryonic development. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: RYERTDTGEITSYITEDDVVYRPGDCVYIVCRRPNTPYFICSIQDFKLVHNSQACCRSPTPALCDPPACSLPVASQPPQHLSEAGRGPVGSKRDHLLMNVKWYYRQSEVSpezifikation
NP_036234.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARG/ARP/ATN1L/DNB1/FLJ38775/KIAA0458 | |
RERE | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
473 | |
RERE (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RYERTDTGEITSYITEDDVVYRPGDCVYIVCRRPNTPYFICSIQDFKLVHNSQACCRSPTPALCDPPACSLPVASQPPQHLSEAGRGPVGSKRDHLLMNVKWYYRQSEV | |
RUO | |
RERE | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |