Beschreibung
Verwenden Sie unser Hilfsmittel, um vorgefertigte Primer für PCR- und Sanger-Sequenzierung zu finden und zu bestellen.Diese Primer sind frei von SNPs und Dimern, zielspezifisch und für universelle PCR-Bedingungen geeignet. Sie können unverändert, mit M13-Schwanz, HPLC-aufgereinigt oder entsalzt bestellt werden.Alle Primer werden mittels Massenspektrometrie geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Human Reverse HPLC Primer, 50 nmol, für PCR und Sanger-Sequenzierung |
| Produkttyp | Human Reverse HPLC Primer |
| Primer | Rückwärts-Primer |
| Menge | 50 nmol |
| Güte | HPLC |