Learn More
Invitrogen™ Humanes RIM2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
Rim2 synthetisches Peptid, PEP-0642, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Rim-2 überein. PEP-0642 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20522 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 9699 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q9UQ26 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes RIM2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |