Learn More
Invitrogen™ Humanes RIM2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
RIM2 Synthetisches Peptid, PEP-1600, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem RIM2 überein. PEP-1600 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34557 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 9699 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q9UQ26 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes RIM2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |