Learn More
Abnova™ Human RIN3 Partial ORF (NP_079108, 328 a.a. - 426 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00079890-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045655
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
06-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RIN3 is a member of the RIN family of Ras interaction-interference proteins, which are binding partners to the RAB5 small GTPases (see RAB5A; MIM 179512) (Kajiho et al., 2003 [PubMed 12972505]).[supplied by OMIM]
Sequence: GPPDHPNQPPMMTCERLPCPTAGLGPLREEAMKPGAASSPLQQVPAPPLPAKKNLPTAPPRRRVSERVSLEDQSPGMAAEGDQLSLPPQGTSDGPEDTP
Spezifikation
Spezifikation
NP_079108
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GPPDHPNQPPMMTCERLPCPTAGLGPLREEAMKPGAASSPLQQVPAPPLPAKKNLPTAPPRRRVSERVSLEDQSPGMAAEGDQLSLPPQGTSDGPEDTP
RUO
RIN3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
79890
RIN3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp762H1613|FLJ11700|FLJ22439
RIN3