missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RNF186 Partial ORF (NP_061935, 75 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_061935
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54546
Molekulargewicht 34.1kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16167606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054546-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16177606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054546-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: DNTWSITCPLCRKVTAVPGGLICSLRDHEAVVGQLAQPCTEVSLCPQGLVDPADLAAGHPSLVGEDGQDEVSANHV
Spezifikation

Spezifikation

NP_061935
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.1kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20225/RP11-91K11.1
RNF186
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54546
RNF186 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DNTWSITCPLCRKVTAVPGGLICSLRDHEAVVGQLAQPCTEVSLCPQGLVDPADLAAGHPSLVGEDGQDEVSANHV
RUO
RNF186
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen