Learn More
Abnova™ Human RNF32 Partial ORF (NP_112198, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112198
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 140545
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00140545-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16151937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00140545-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains two RING ring finger motifs. RING finger motifs are present in a variety of functionally distinct proteins and are known to be involved in protein-DNA or protein-protein interactions. This gene was found to be expressed during spermatogenesis, most likely in spermatocytes and/or in spermatids. Several alternatively spliced transcript variants exist, but their full length natures are not clear. [provided by RefSeq]
Sequence: MLKNKGHSSKKDNLAVNAVALQDHILHDLQLRNLSVADHSKTQVQKKENKSLKRDTKAIIDTGLKKTTQCPKLEDSEKEYVLDPKPPPLTLAQKLGLIGP
Spezifikation
Spezifikation
NP_112198
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FKSG33/HSD15
RNF32
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
140545
RNF32 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MLKNKGHSSKKDNLAVNAVALQDHILHDLQLRNLSVADHSKTQVQKKENKSLKRDTKAIIDTGLKKTTQCPKLEDSEKEYVLDPKPPPLTLAQKLGLIGP
RUO
RNF32