Learn More
Abnova™ Human RP1-127L4.6 Full-length ORF (AAI39845.2, 1 a.a. - 256 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00150297-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16178603
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MGSKLTCCLGPSGGLNCDCCRPDVGPCHECEIPETVAATAPASTTAKPAKLDLKAKKAQLMQYLSLPKTPKMLKMSKGLDARSKRWLKIIWRRHGIWPLENIGPTEDVQASAHGGVEENMTSDIEIPEAKHDHRPTEDVQVSAHGGVEENITSDIEISEAKHDHHLVEDLSESLSVCLEDFMTSDLSESLSVSLEDFMTSGLSESLSVSLEDLMTPEMAKERYEDYLCWVKMARSRLNEPISSQVLGLLRLPTFLY
Spezifikation
Spezifikation
AAI39845.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
54.56kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC150297/dJ90G24.6
RP1-127L4.6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
150297
RP1-127L4.6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGSKLTCCLGPSGGLNCDCCRPDVGPCHECEIPETVAATAPASTTAKPAKLDLKAKKAQLMQYLSLPKTPKMLKMSKGLDARSKRWLKIIWRRHGIWPLENIGPTEDVQASAHGGVEENMTSDIEIPEAKHDHRPTEDVQVSAHGGVEENITSDIEISEAKHDHHLVEDLSESLSVCLEDFMTSDLSESLSVSLEDFMTSGLSESLSVSLEDLMTPEMAKERYEDYLCWVKMARSRLNEPISSQVLGLLRLPTFLY
RUO
RP1-127L4.6