Learn More
Abnova™ Human RPL34 Partial ORF (NP_000986, 18 a.a. - 117 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000986
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6164
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16184605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006164-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16194605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006164-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L34E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. This gene originally was thought to be located at 17q21, but it has been mapped to 4q. Transcript variants derived from alternative splicing, alternative transcription initiation sites, and/or alternative polyadenylation exist; these variants encode the same protein. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome. [provided by RefSeq]
Sequence: NKTRLSRTPGNRIVYLYTKKVGKAPKSACGVCPGRLRGVRAVRPKVLMRLSKTKKHVSRAYGGSMCAKCVRDRIKRAFLIEEQKIVVKVLKAQAQSQKAK
Spezifikation
Spezifikation
NP_000986
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC111005
RPL34
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6164
RPL34 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NKTRLSRTPGNRIVYLYTKKVGKAPKSACGVCPGRLRGVRAVRPKVLMRLSKTKKHVSRAYGGSMCAKCVRDRIKRAFLIEEQKIVVKVLKAQAQSQKAK
RUO
RPL34