Learn More
Abnova™ Human RPL39 Partial ORF (NP_000991, 1 a.a. - 51 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006170-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184625
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSSHKTFRIKRFLAKKQKQNRPIPQWIRMKTGNKIRYNSKRRHWRRTKLGL
Spezifikation
Spezifikation
NP_000991
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.35kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSSHKTFRIKRFLAKKQKQNRPIPQWIRMKTGNKIRYNSKRRHWRRTKLGL
RUO
RPL39
Yes
wheat germ expression system
Liquid
6170
RPL39 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RPL39