Learn More
Abnova™ Human RPS3A Partial ORF (NP_000997, 164 a.a. - 263 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000997
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6189
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16154665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006189-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16164665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006189-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S3AE family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. Disruption of the gene encoding rat ribosomal protein S3a, also named v-fos transformation effector protein, in v-fos-transformed rat cells results in reversion of the transformed phenotype. Transcript variants utilizing alternative transcription start sites have been described. This gene is co-transcribed with the U73A and U73B small nucleolar RNA genes, which are located in its fourth and third introns, respectively. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome. [provided by RefSeq]
Sequence: IRKKMMEIMTREVQTNDLKEVVNKLIPDSIGKDIEKACQSIYPLHDVFVRKVKMLKKPKFELGKLMELHGEGSSSGKATGDETGAKVERADGYEPPVQES
Spezifikation
Spezifikation
NP_000997
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FTE1/MFTL/MGC23240
RPS3A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6189
RPS3A (Human) Recombinant Protein (Q01)
IRKKMMEIMTREVQTNDLKEVVNKLIPDSIGKDIEKACQSIYPLHDVFVRKVKMLKKPKFELGKLMELHGEGSSSGKATGDETGAKVERADGYEPPVQES
RUO
RPS3A