Learn More
Abnova™ Human RTKN Partial ORF (NP_149035, 451 a.a. - 549 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_149035 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6242 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16154795
|
Abnova™
H00006242-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164795
|
Abnova™
H00006242-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a scaffold protein that interacts with GTP-bound Rho proteins. Binding of this protein inhibits the GTPase activity of Rho proteins. This protein may interfere with the conversion of active, GTP-bound Rho to the inactive GDP-bound form by RhoGAP. Rho proteins regulate many important cellular processes, including cytokinesis, transcription, smooth muscle contraction, cell growth and transformation. Dysregulation of the Rho signal transduction pathway has been implicated in many forms of cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: VTDILTQREGARLETPPPWLAMFTDQPALPNPCSPASVAPAPDWTHPLPWGRPRTFSLDAVPPDHSPRARSVAPLPPQRSPRTRGLCSKGQPRTWLQSPSpezifikation
NP_149035 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RTKN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6242 | |
RTKN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VTDILTQREGARLETPPPWLAMFTDQPALPNPCSPASVAPAPDWTHPLPWGRPRTFSLDAVPPDHSPRARSVAPLPPQRSPRTRGLCSKGQPRTWLQSP | |
RUO | |
RTKN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |