Learn More
Abnova™ Human RXRG Full-length ORF (NP_008848.1, 1 a.a. - 463 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_008848.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6258 |
Molekulargewicht | 77.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16172478
|
Abnova™
H00006258-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162478
|
Abnova™
H00006258-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the antiproliferative effects of retinoic acid (RA). This receptor forms dimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. This gene is expressed at significantly lower levels in non-small cell lung cancer cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: MYGNYSHFMKFPAGYGGSPGHTGSTSMSPSAALSTGKPMDSHPSYTDTPVSAPRTLSAVGTPLNALGSPYRVITSAMGPPSGALAAPPGINLVAPPSSQLNVVNSVSSSEDIKPLPGLPGIGNMNYPSTSPGSLVKHICAICGDRSSGKHYGVYSCEGCKGFFKRTIRKDLIYTCRDNKDCLIDKRQRNRCQYCRYQKCLVMGMKREAVQEERQRSRERAESEAECATSGHEDMPVERILEAELAVEPKTESYGDMNMENSTNDPVTNICHAADKQLFTLVEWAKRIPHFSDLTLEDQVILLRAGWNELLIASFSHRSVSVQDGILLATGLHVHRSSAHSAGVGSIFDRVLTELVSKMKDMQMDKSELGCLRAIVLFNPDAKGLSNPSEVETLREKVYATLEAYTKQKYPEQPGRFAKLLLRLPALRSIGLKCLEHLFFFKLIGDTPIDTFLMEMLETPLQITSpezifikation
NP_008848.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
77.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MYGNYSHFMKFPAGYGGSPGHTGSTSMSPSAALSTGKPMDSHPSYTDTPVSAPRTLSAVGTPLNALGSPYRVITSAMGPPSGALAAPPGINLVAPPSSQLNVVNSVSSSEDIKPLPGLPGIGNMNYPSTSPGSLVKHICAICGDRSSGKHYGVYSCEGCKGFFKRTIRKDLIYTCRDNKDCLIDKRQRNRCQYCRYQKCLVMGMKREAVQEERQRSRERAESEAECATSGHEDMPVERILEAELAVEPKTESYGDMNMENSTNDPVTNICHAADKQLFTLVEWAKRIPHFSDLTLEDQVILLRAGWNELLIASFSHRSVSVQDGILLATGLHVHRSSAHSAGVGSIFDRVLTELVSKMKDMQMDKSELGCLRAIVLFNPDAKGLSNPSEVETLREKVYATLEAYTKQKYPEQPGRFAKLLLRLPALRSIGLKCLEHLFFFKLIGDTPIDTFLMEMLETPLQIT | |
RUO | |
RXRG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6258 | |
RXRG (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NR2B3/RXRC | |
RXRG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |