Learn More
Abnova™ Human S100A1 Partial ORF (NP_006262, 1 a.a. - 75 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006271-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184835
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MGSELETAMETLINVFHAHSGKEGDKYKLSKKELKELLQTELSGFLDAQKDVDAVDKVMKELDENGDGEVDFQEY
Spezifikation
Spezifikation
NP_006262
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.99kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGSELETAMETLINVFHAHSGKEGDKYKLSKKELKELLQTELSGFLDAQKDVDAVDKVMKELDENGDGEVDFQEY
RUO
S100A1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6271
S100A1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
S100|S100-alpha|S100A
S100A1