Learn More
Abnova™ Human SAPS2 Full-length ORF (NP_055493.2, 1 a.a. - 932 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055493.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9701 |
Molekulargewicht | 127.6kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16174012
|
Abnova™
H00009701-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164012
|
Abnova™
H00009701-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Protein phosphatase regulatory subunits, such as SAPS2, modulate the activity of protein phosphatase catalytic subunits by restricting substrate specificity, recruiting substrates, and determining the intracellular localization of the holoenzyme. SAPS2 is a regulatory subunit for the protein phosphatase-6 catalytic subunit (PPP6C; MIM 300141) (Stefansson and Brautigan, 2006 [PubMed 16769727]).[supplied by OMIM]
Sequence: MFWKFDLNTTSHVDKLLDKEHVTLQELMDEDDILQECKAQNQKLLDFLCRQQCMEELVSLITQDPPLDMEEKVRFKYPNTACELLTCDVPQISDRLGGDESLLSLLYDFLDHEPPLNPLLASFFSKTIGNLIARKTEQVITFLKKKDKFISLVLKHIGTSALMDLLLRLVSCVEPAGLRQDVLHWLNEEKVIQRLVELIHPSQDEDRQSNASQTLCDIVRLGRDQGSQLQEALEPDPLLTALESQDCVEQLLKNMFDGDRTESCLVSGTQVLLTLLETRRVGTEGLVDSFSQGLERSYAVSSSVLHGIEPRLKDFHQLLLNPPKKKAILTTIGVLEEPLGNARLHGARLMAALLHTNTPSINQELCRLNTMDLLLDLFFKYTWNNFLHFQVELCIAAILSHAAREERTEASGSESRVEPPHENGNRSLETPQPAASLPDNTMVTHLFQKCCLVQRILEAWEANDHTQAAGGMRRGNMGHLTRIANAVVQNLERGPVQTHISEVIRGLPADCRGRWESFVEETLTETNRRNTVDLAFSDYQIQQMTANFVDQFGFNDEEFADQDDNINAPFDRIAEINFNIDADEDSPSAALFEACCSDRIQPFDDDEDEDIWEDSDTRCAARVMARPRFGAPHASESCSKNGPERGGQDGKASLEAHRDAPGAGAPPAPGKKEAPPVEGDSEGAMWTAVFDEPANSTPTAPGVVRDVGSSVWAAGTSAPEEKGWAKFTDFQPFCCSESGPRCSSPVDTECSHAEGSRSQGPEKAFSPASPCAWNVCVTRKAPLLASDSSSSGGSHSEDGDQKAASAMDAVSRGPGREAPPLPTVARTEEAVGRVGCADSRLLSPACPAPKEVTAAPAVAVPPEATVAITTALSKAGPAIPTPAVSSALAVAVPLGPIMAVTAAPAMVATLGTVTKDGKTDAPPEGAALNGPVSpezifikation
NP_055493.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
127.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MFWKFDLNTTSHVDKLLDKEHVTLQELMDEDDILQECKAQNQKLLDFLCRQQCMEELVSLITQDPPLDMEEKVRFKYPNTACELLTCDVPQISDRLGGDESLLSLLYDFLDHEPPLNPLLASFFSKTIGNLIARKTEQVITFLKKKDKFISLVLKHIGTSALMDLLLRLVSCVEPAGLRQDVLHWLNEEKVIQRLVELIHPSQDEDRQSNASQTLCDIVRLGRDQGSQLQEALEPDPLLTALESQDCVEQLLKNMFDGDRTESCLVSGTQVLLTLLETRRVGTEGLVDSFSQGLERSYAVSSSVLHGIEPRLKDFHQLLLNPPKKKAILTTIGVLEEPLGNARLHGARLMAALLHTNTPSINQELCRLNTMDLLLDLFFKYTWNNFLHFQVELCIAAILSHAAREERTEASGSESRVEPPHENGNRSLETPQPAASLPDNTMVTHLFQKCCLVQRILEAWEANDHTQAAGGMRRGNMGHLTRIANAVVQNLERGPVQTHISEVIRGLPADCRGRWESFVEETLTETNRRNTVDLAFSDYQIQQMTANFVDQFGFNDEEFADQDDNINAPFDRIAEINFNIDADEDSPSAALFEACCSDRIQPFDDDEDEDIWEDSDTRCAARVMARPRFGAPHASESCSKNGPERGGQDGKASLEAHRDAPGAGAPPAPGKKEAPPVEGDSEGAMWTAVFDEPANSTPTAPGVVRDVGSSVWAAGTSAPEEKGWAKFTDFQPFCCSESGPRCSSPVDTECSHAEGSRSQGPEKAFSPASPCAWNVCVTRKAPLLASDSSSSGGSHSEDGDQKAASAMDAVSRGPGREAPPLPTVARTEEAVGRVGCADSRLLSPACPAPKEVTAAPAVAVPPEATVAITTALSKAGPAIPTPAVSSALAVAVPLGPIMAVTAAPAMVATLGTVTKDGKTDAPPEGAALNGPV | |
RUO | |
SAPS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
9701 | |
SAPS2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0685/PP6R2/SAP190/dJ579N16.1 | |
SAPS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |