missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SCFD2 Full-length ORF (NP_689753.2, 1 a.a. - 684 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00152579-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168733

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MSASGVLSFTQQGWEQVLAKVKRAVVYLDAACAESLHWGCGSTRLLEAVGGPDCHLREFEPDAIGGGAKQPKAVFVLSCLLKGRTVEILRDIICRSHFQYCVVVTTVSHAVHLTANHVPAAAAAEMEGQQPVFEQLEEKLCEWMGNMNYTAEVFHVPLLLAPVAPHFALTPAFASLFPLLPQDVHLLNSARPDKRKLGSLGDVDSTTLTPELLLQIRCLVSGLSSLCEHLGVREECFAVGSLSQVIAADLANYAPAKNRKKTAAGRASVVFVDRTLDLTGAVGHHGDNLVEKIISALPQLPGHTNDVMVNMIALTALHTEEENYNVVAPGCLSQSSDTTAKALWEALLNTKHKEAVMEVRRHLVEAASRENLPIKMSMGRVTPGQLMSYIQLFKNNLKALMNHCGLLQLGLATAQTLKHPQTAKWDNFLAFERLLLQSIGESAMSVVLNQLLPMIKPVTQRTNEDYSPEELLILLIYIYSVTGELTVDKDLCEAEEKVKKALAQVFCEESGLSPLLQKITDWDSSINLTFHKSKIAVDELFTSLRDIAGARSLLKQFKSVYVPGNHTHQASYKPLLKQVVEEIFHPERPDSVDIEHMSSGLTDLLKTGFSMFMKVSRPHPSDYPLLILFVVGGVTVSEVKMVKDLVASLKPGTQVIVLSTRLLKPLNIPELLFATDRLHPDLGF
Spezifikation

Spezifikation

NP_689753.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
101.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ21060/FLJ39514/STXBP1L1
SCFD2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
152579
SCFD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSASGVLSFTQQGWEQVLAKVKRAVVYLDAACAESLHWGCGSTRLLEAVGGPDCHLREFEPDAIGGGAKQPKAVFVLSCLLKGRTVEILRDIICRSHFQYCVVVTTVSHAVHLTANHVPAAAAAEMEGQQPVFEQLEEKLCEWMGNMNYTAEVFHVPLLLAPVAPHFALTPAFASLFPLLPQDVHLLNSARPDKRKLGSLGDVDSTTLTPELLLQIRCLVSGLSSLCEHLGVREECFAVGSLSQVIAADLANYAPAKNRKKTAAGRASVVFVDRTLDLTGAVGHHGDNLVEKIISALPQLPGHTNDVMVNMIALTALHTEEENYNVVAPGCLSQSSDTTAKALWEALLNTKHKEAVMEVRRHLVEAASRENLPIKMSMGRVTPGQLMSYIQLFKNNLKALMNHCGLLQLGLATAQTLKHPQTAKWDNFLAFERLLLQSIGESAMSVVLNQLLPMIKPVTQRTNEDYSPEELLILLIYIYSVTGELTVDKDLCEAEEKVKKALAQVFCEESGLSPLLQKITDWDSSINLTFHKSKIAVDELFTSLRDIAGARSLLKQFKSVYVPGNHTHQASYKPLLKQVVEEIFHPERPDSVDIEHMSSGLTDLLKTGFSMFMKVSRPHPSDYPLLILFVVGGVTVSEVKMVKDLVASLKPGTQVIVLSTRLLKPLNIPELLFATDRLHPDLGF
RUO
SCFD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote