Learn More
Abnova™ Human SCN9A Partial ORF (NP_002968, 269 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006335-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164975
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a voltage-gated sodium channel which plays a significant role in nociception signaling. Mutations in this gene have been associated with primary erythermalgia, channelopathy-associated insensitivity to pain, and paroxysmal extreme pain disorder. [provided by RefSeq]
Sequence: GNLKHKCFRNSLENNETLESIMNTLESEEDFRKYFYYLEGSKDALLCGFSTDSGQCPEGYTCVKIGRNPDY
Spezifikation
Spezifikation
NP_002968
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.55kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GNLKHKCFRNSLENNETLESIMNTLESEEDFRKYFYYLEGSKDALLCGFSTDSGQCPEGYTCVKIGRNPDY
RUO
SCN9A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6335
SCN9A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ETHA/NE-NA/NENA/Nav1.7/PN1
SCN9A
Recombinant
wheat germ expression system