missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SEC13 (aa 39-126) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30198809
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30198809 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30198809 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP106801

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66113 (PA5-66113. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The protein encoded by this gene belongs to the SEC13 family of WD-repeat proteins. It is a constituent of the endoplasmic reticulum and the nuclear pore complex. It has similarity to the yeast SEC13 protein, which is required for vesicle biogenesis from endoplasmic reticulum during the transport of proteins. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P55735
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 6396
Name Human SEC13 (aa 39-126) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 1110003H02Rik; D3S1231E; GATOR complex protein SEC13; npp-20; Protein SEC13 homolog; Sec13; SEC13 homolog; SEC13 homolog (S. cerevisiae); SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component; SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coating complex component; SEC13 related; SEC13A; Sec13l1; SEC13-like 1; SEC13-like 1 isoform; SEC13-like protein 1; SEC13R; SEC13-related protein
Gebräuchliche Bezeichnung SEC13
Gensymbol SEC13
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz IFDVRNGGQILIADLRGHEGPVWQVAWAHPMYGNILASCSYDRKVIIWREENGTWEKSHEHAGHDSSVNSVCWAPHDYGLILACGSSD
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.