missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Semaphorin 6C Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18743788
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18743788 25 μg 25 Mikrogramm
18150211 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18743788 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB2219SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Semaphorin 6C Monoclonal specifically detects Semaphorin 6C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Semaphorin 6C
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 254506
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer NP_112175
Gen-Alias KIAA1869, m-SemaY, m-SemaY2, sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6C, Sema Y, Sema6C, Semaphorin Y, semaphorin-6C, semaphorin-Y, SEMAY
Gensymbole SEMA6C
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 6C Ala25-Val601 Accession # NP_112175
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10500
Testspezifität Detects human Semaphorin 6C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Semaphorin 3A, 3B, 6A, 6B, 6D, 7A, recombinant mouse Semaphorin 3C, 3E, 3F, or 6C is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.