missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SEPT11 Partial ORF (AAH08083, 71 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00055752-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168346

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

SEPT11 belongs to the conserved septin family of filament-forming cytoskeletal GTPases that are involved in a variety of cellular functions including cytokinesis and vesicle trafficking (Hanai et al., 2004 [PubMed 15196925]; Nagata et al., 2004 [PubMed 15485874]).[supplied by OMIM]

Sequence: LRNLSLSGHVGFDSLPDQLVNKSTSQGFCFNILCVGETGIGKSTLMDTLFNTKFESDPATHNEPGVRLKARSYELQESNVRLKLTIVDTVGFGDQINKDDSYKPIVEYID
Spezifikation

Spezifikation

AAH08083
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LRNLSLSGHVGFDSLPDQLVNKSTSQGFCFNILCVGETGIGKSTLMDTLFNTKFESDPATHNEPGVRLKARSYELQESNVRLKLTIVDTVGFGDQINKDDSYKPIVEYID
RUO
SEPT11
Yes
wheat germ expression system
Liquid
55752
SEPT11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SEPT11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate