Learn More
Invitrogen™ Serpin A4 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHSERPINA4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Serpin A4 ELISA quantitates Hu Serpin A4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Serpin A4. Principle of the method The Human Serpin A4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Hemmt die Aktivitäten der humanen amidolytischen Aktivität und Kininogenase von Gewebekallikrein. Die Hemmung wird durch die Bildung eines äquimolaren, hitze- und SDS-stabilen Komplexes zwischen dem Inhibitor und dem Enzym und durch die Spaltung an der reaktiven Stelle durch Gewebekalliklurein durch die Bildung eines kleinen C-terminalen Fragments des Inhibitors erreicht.Spezifikation
Gehäuse P29622 | |
0,12 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
5267 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Weitere Untersuchungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.143 bis 35 ng/ml | |
0.12 bis 35 ng/ml | |
Biotin | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Serpin A4. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
KAL,KLST,KST,PI-4,PI4,kallistatin | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
KAL, KLST, KST, PI-4, PI4, Kallistatin | |
1 Std 20 Min |