Learn More
Abnova™ Human SF3B3 Partial ORF (NP_036558.3, 819 a.a. - 929 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036558.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 23450 |
Molekulargewicht | 37.95kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184696
|
Abnova™
H00023450-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174696
|
Abnova™
H00023450-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes subunit 3 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex (U2 snRNP). The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron's branch site in a sequence independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. Splicing factor 3b is also a component of the minor U12-type spliceosome. Subunit 3 has also been identified as a component of the STAGA (SPT3-TAF(II)31-GCN5L acetylase) transcription coactivator-HAT (histone acetyltransferase) complex, and the TFTC (TATA-binding-protein-free TAF(II)-containing complex). These complexes may function in chromatin modification, transcription, splicing, and DNA repair. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEEMVEAAGEDERELAAEMAAAFLNENLPESIFGAPKAGNGQWASVIRVMNPIQGNTLDLVQLEQNEAAFSVAVCRFSNTGEDWYVLVGVAKDLILNPRSVAGGFVYTYKSpezifikation
NP_036558.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.95kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0017/RSE1/SAP130/SF3b130/STAF130 | |
SF3B3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23450 | |
SF3B3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAEEMVEAAGEDERELAAEMAAAFLNENLPESIFGAPKAGNGQWASVIRVMNPIQGNTLDLVQLEQNEAAFSVAVCRFSNTGEDWYVLVGVAKDLILNPRSVAGGFVYTYK | |
RUO | |
SF3B3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |