Learn More
Invitrogen™ Human sFRP-3 ELISA Kit
Human sFRP-3 quantitates human sFRP-3 in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer FIZ; Fre; FREOS1; frezzled; Fritz; Frizzled homolog-bezogen; Frizzled-bezogenes Protein; Frizzled-bezogenes Protein 1; FRP; FRP-3; FRZB; FRZB1; FrzB-1; FRZB1sFRP-3; FRZB-PEN; FZRB; hFIZ; OS1; sezerniertes Frizzled-bezogenes Protein 3; sezerniertes Frizzled-bezogenes Sequenzprotein 3; Sfrp3; sFRP-3; SFRP3frezzled; SRFP3
Assay-Bereich 190 bis 12000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 190 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17175199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EH419RBX5
5 x 96 Tests
2635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17144723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EH419RB
96 Tests
656.00 €
96 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human sFRP-3 quantitates human sFRP-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human sFRP-3.
The protein encoded by this gene is a secreted protein that is involved in the regulation of bone development. Defects in this gene are a cause of female-specific osteoarthritis (OA) susceptibility.
Spezifikation
Spezifikation
FIZ; Fre; FREOS1; frezzled; Fritz; Frizzled homolog-bezogen; Frizzled-bezogenes Protein; Frizzled-bezogenes Protein 1; FRP; FRP-3; FRZB; FRZB1; FrzB-1; FRZB1sFRP-3; FRZB-PEN; FZRB; hFIZ; OS1; sezerniertes Frizzled-bezogenes Protein 3; sezerniertes Frizzled-bezogenes Sequenzprotein 3; Sfrp3; sFRP-3; SFRP3frezzled; SRFP3
190 pg/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
FRZB
<10%
HRP
Serum, 50 µl; Überstand, 50 µl; Plasma, 50 µl
FRZB
4 h 45 min
190 bis 12000 pg/mL
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q92765.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Nur für Forschungszwecke
2°bis 8 °C
1 h 20 min