Learn More
Abnova™ Human SFRS12 Partial ORF (NP_631907, 443 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00140890-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161967
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SFRS12 belongs to the superfamily of serine/arginine-rich (SR) splicing factors. It modulates splice site selection by regulating the activities of other SR proteins (Barnard et al., 2002 [PubMed 11991645]).[supplied by OMIM]
Sequence: NDRDGKEKLEKNSTSLKEKEHNKEPDSSVSKEVDDKDAPRTEENKIQHNGNCQLNEENLSTKTEAV
Spezifikation
Spezifikation
NP_631907
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NDRDGKEKLEKNSTSLKEKEHNKEPDSSVSKEVDDKDAPRTEENKIQHNGNCQLNEENLSTKTEAV
RUO
SFRS12
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
140890
SFRS12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564B176/MGC133045/SRrp508/SRrp86
SFRS12