missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SFT2D1 Full-length ORF (NP_660152.1, 1 a.a. - 159 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00113402-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166993

  • 320.54 € / 10 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 07-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MEKLRRVLSGQDDEEQGLTAQVLDASSLSFNTRLKWFAICFVCGVFFSILGTGLLWLPGGIKLFAVFYTLGNLAALASTCFLMGPVKQLKKMFEATRLLATIVMLLCFIFTLCAALWWHKKGLAVLFCILQFLSMTWYSLSYIPYARDAVIKCCSSLLS
Spezifikation

Spezifikation

NP_660152.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C6orf83/MGC19825/pRGR1
SFT2D1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
113402
SFT2D1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEKLRRVLSGQDDEEQGLTAQVLDASSLSFNTRLKWFAICFVCGVFFSILGTGLLWLPGGIKLFAVFYTLGNLAALASTCFLMGPVKQLKKMFEATRLLATIVMLLCFIFTLCAALWWHKKGLAVLFCILQFLSMTWYSLSYIPYARDAVIKCCSSLLS
RUO
SFT2D1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate