Learn More
Abnova™ Human SFXN3 Partial ORF (AAH00124.2, 125 a.a. - 224 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00081855-Q02.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075695
  • 528.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: WVNQSFNAIVNYSNRSGDTPITVRQLGTAYVSATTGAVATALGLKSLTKHLPPLVGRFVPFAAVAAANCINIPLMRQRELQVGIPVADEAGQRLGYSVTA
Spezifikation
Spezifikation
AAH00124.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
WVNQSFNAIVNYSNRSGDTPITVRQLGTAYVSATTGAVATALGLKSLTKHLPPLVGRFVPFAAVAAANCINIPLMRQRELQVGIPVADEAGQRLGYSVTA
RUO
SFXN3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
81855
SFXN3 (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BA108L7.2/SFX3
SFXN3
Recombinant
wheat germ expression system