missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SH2B Partial ORF (AAH10704, 327 a.a. - 426 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH10704 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 25970 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16177942
|
Abnova™
H00025970-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16167942
|
Abnova™
H00025970-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the SH2-domain containing mediators family. The encoded protein mediates activation of various kinases and may function in cytokine and growth factor receptor signaling and cellular transformation. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: GKAKHLRLSLNEEGQCRVQHLWFQSIFDMLEHFRVHPIPLESGGSSDVVLVSYVPSSQRQQGREQAGSHAGVCEGDGCHPDASCTLMPFGASDCVTDHLPSpezifikation
AAH10704 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp547G1110/FLJ30542/KIAA1299/SH2-B/SH2B | |
SH2B1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
25970 | |
SH2B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GKAKHLRLSLNEEGQCRVQHLWFQSIFDMLEHFRVHPIPLESGGSSDVVLVSYVPSSQRQQGREQAGSHAGVCEGDGCHPDASCTLMPFGASDCVTDHLP | |
RUO | |
SH2B1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |