Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human sICAM-1 Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis von humanen sICAM-1.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P05362 |
---|---|
Assay-Bereich | 6.25 bis 100 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 2,2 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes sICAM1 beschichtet ist
HRP-Konjugat anti-human sICAM-1 monoklonaler Antikörper
Human sICAM-1 Standard, 100 ng/ml
Kontrolle hoch, lyophilisiert
Kontrolle niedrig, lyophilisiert
Probenverdünnungsmittel
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15501487
|
Invitrogen™
BMS201 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15541507
|
Invitrogen™
BMS201TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Human Soluble Intercellular Adhesion Molecule 1(Hu sICAM-1) ELISA quantitates Hu sICAM-1 in human serum, plasma, cell culture supernatants, urine, amniotic fluid, bile, or other body fluids. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu sICAM-1. Principle of the method The Human sICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the binding of the second (detector) antibody to the target on a different epitope from the capture antibody. An antibody conjugated with enzyme binds the formed sandwich. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P05362 | |
2,2 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BB2, CD54, P3.58 | |
4.1 % | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Interzelluläres Adhäsionsmolekül 1, CD54-Antigen | |
1 Std 20 Min |
6.25 bis 100 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3383 | |
7.7 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Nachweisantikörperkonjugat: Anti-Kaninchen-HRP, Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke