missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human Siglec-15 / CD33L3 Protein, Fc Tag
495.95 € - 3532.20 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_998767.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 53.0 kDa |
Quelle | Human Siglec-15, Fc Tag (SG5-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Accession # Q6ZMC9-1). |
Immunogen | Phe 20 - Thr 263 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16468029
|
ACROBiosystems
SG5-H5253-1MG |
1 mg |
3532.20 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16458029
|
ACROBiosystems
SG5-H5253-100UG |
100 μg |
495.95 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Siglec-15 is a DAP12-associated immunoreceptor, which belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. Siglecs are cell surface proteins that bind sialic acid. They are found primarily on the surface of immune cells and are a subset of the I-type lectins. Siglec-15 consisting of immunoglobulin (Ig)-like domains, transmembrane domain and a short cytoplasmic tail. Siglec-15 is that recognizes sialylated glycans and regulates osteoclast differentiation. Siglec-15 is a potential therapeutic target for osteoporosis and plays a conserved regulatory role in the immune system of vertebrates.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 53.0 kDa. The protein migrates as 55-60 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_998767.1 | |
Human Siglec-15, Fc Tag (SG5-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Accession # Q6ZMC9-1). | |
-20°C | |
Siglec-15 | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Other Recombinant Proteins |
53.0 kDa | |
Phe 20 - Thr 263 | |
CD33 antigen-like 3,SIGLEC-15,CD33L3,sialic acid-binding Ig-like lectin 15,Siglec15,Siglec-15 | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |