Learn More
ACROBiosystems Human Siglec-8 Protein, His Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002072.2
Molekulargewicht 39.7 kDa
Quelle Human Siglec-8, His Tag (SI8-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 17 - Ala 363 (Accession # Q9NYZ4-1).
Immunogen Met 17 - Ala 363
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16488059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SI8-H52H8-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16498059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SI8-H52H8-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-8 is also known as SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L and sialic acid binding Ig like lectin 8. Siglec-8 was first identified by CD33 homology screening of ESTs from a cDNA library generated from a patient diagnosed with idiopathic hypereosinophilic syndrome and was originally termed SAF-2 (sialoadhesin family 2). At the tissue level, Siglec-8 mRNA was found to be most highly expressed in lung, PBMCs, spleen, and kidney. Two splice variants of Siglec-8 exist. The initially characterized form contains 431 amino acid residues in total, subsequently, a longer form of Siglec-8, initially termed Siglec-8L. Both forms of Siglec-8 are found in eosinophils and contain a V-set domain with lectin activity and two C2-type Ig repeat domains in the extracellular region.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 39.7 kDa. The protein migrates as 50-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002072.2
Human Siglec-8, His Tag (SI8-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 17 - Ala 363 (Accession # Q9NYZ4-1).
-20°C
Siglec-8
Human
PBS with Arginine, pH7.4
HEK293
Other Recombinant Proteins
39.7 kDa
Met 17 - Ala 363
Siglec-8,SAF-2,SIGLEC8,SAF2
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE