Learn More
Invitrogen™ SIGLEC9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHSIGLEC9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Siglec-9 ELISA quantitates Hu Siglec-9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Siglec-9. Principle of the method The Human Siglec-9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Siglec9 (sialinsäurebindendes Ig-ähnliches Lektin9) ist ein Singlepass-Membranprotein vom Typ I und gehört zur Immunglobulin-Superfamilie. Es enthält zwei Ig-ähnliche C2-Domänen (Immunglobulin-ähnlich) und eine Ig-ähnliche V-Domäne (Immunglobulin-ähnlich). Es wird berichtet, dass Siglec9 Sialinsäure in der alpha2-,3- oder alpha2-, 6-glykosidischen Bindung an Galactose erkennt. Anhand eines spezifischen Antikörpers wurde festgestellt, dass Siglec9 in hoher oder mittlerer Konzentration durch Monozyten, Neutrophilen und einer kleinen Population von CD16+-, CD56-Zellen exprimiert wurde. Siglec9 fungiert auch als Hemm-Rezeptor für MUC16, der die T- und NK-Zellfunktion dämpft. Aktuelle Berichte legen nahe, dass Siglec9, das auf DCs exprimiert wird, durch Ligation mit der Schleimhaut an der Immunregulierung von Epithelkrebspatienten beteiligt ist.Spezifikation
Gehäuse Q9Y336 | |
130 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
27180 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Signaltransduktion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.123 bis 30 ng/ml | |
130 bis 30 ng/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD329, CDW329, FOAP-9, OBBP-LIKE, siglec-9 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ668/PRO1302, CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-LIKE, Siglec-9 | |
1 Std 20 Min |