missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLC22A18AS Full-length ORF (AAH30237.1, 1 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00005003-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168611

  • 320.54 € / 10 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MRCAEGAWWFSPDGPAGSAASIWPAEGAEGLPGQLGRDRLEVVYSVPDNVPGQNGSRRPLVCKITGKCLSVCSEENAKAGGCSAFPLLLSQLGARMTGREHAHKGPELTTPDSGLPRPPNPALAGFRALAQHSPPLGTSTPSAVLLSAAT
Spezifikation

Spezifikation

AAH30237.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
41.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BWR1B/BWSCR1B/ORCTL2S/SLC22A1LS/p27-BWR1B
SLC22A18AS
Yes
wheat germ expression system
Liquid
5003
SLC22A18AS (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRCAEGAWWFSPDGPAGSAASIWPAEGAEGLPGQLGRDRLEVVYSVPDNVPGQNGSRRPLVCKITGKCLSVCSEENAKAGGCSAFPLLLSQLGARMTGREHAHKGPELTTPDSGLPRPPNPALAGFRALAQHSPPLGTSTPSAVLLSAAT
RUO
SLC22A18AS
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate