Learn More
Abnova™ Human SLC22A4 Partial ORF (NP_003050, 43 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003050 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6583 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195455
|
Abnova™
H00006583-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185455
|
Abnova™
H00006583-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. The encoded protein is an organic cation transporter and plasma integral membrane protein containing eleven putative transmembrane domains as well as a nucleotide-binding site motif. Transport by this protein is at least partially ATP-dependent. [provided by RefSeq]
Sequence: AGTPEHRCRVPDAANLSSAWRNNSVPLRLRDGREVPHSCSRYRLATIANFSALGLEPGRDVDLGQLEQESCLDGWEFSQDVYLSTVVTEWNLVCEDNWKSpezifikation
NP_003050 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC34546/MGC40524/OCTN1 | |
SLC22A4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6583 | |
SLC22A4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AGTPEHRCRVPDAANLSSAWRNNSVPLRLRDGREVPHSCSRYRLATIANFSALGLEPGRDVDLGQLEQESCLDGWEFSQDVYLSTVVTEWNLVCEDNWK | |
RUO | |
SLC22A4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |