Learn More
Abnova™ Human SLC35E2 Full-length ORF (NP_878258.1, 1 a.a. - 266 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009906-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164212
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSSSVKTPALEELVPGSEEKPKGRSPLSWGSLFGHRSEKIVFAKSDGGTDENVLTVTITETTVIESDLGVWSSRALLYLTLWFFFSFCTLFLNKYILSLLGGEPSMLGAVQMLSTTVIGCVKTLVPCCLYQHKARLSYPPNFLMTMLFVGLMRFATVVLGLVSLKNVAVSFAETVKSSAPIFTVIMSRMILGEYTGRPSDREEREELQLQPGRGAAASDRRSPVPPSERHGVRPHGENLPGDFQVPQALHRVALSMALPCPMLPAS
Spezifikation
Spezifikation
NP_878258.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
55.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686M0869/FLJ34996/FLJ44537/KIAA0447/MGC104754/MGC117254/MGC126715/MGC138494
SLC35E2
Yes
wheat germ expression system
Liquid
9906
SLC35E2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSSSVKTPALEELVPGSEEKPKGRSPLSWGSLFGHRSEKIVFAKSDGGTDENVLTVTITETTVIESDLGVWSSRALLYLTLWFFFSFCTLFLNKYILSLLGGEPSMLGAVQMLSTTVIGCVKTLVPCCLYQHKARLSYPPNFLMTMLFVGLMRFATVVLGLVSLKNVAVSFAETVKSSAPIFTVIMSRMILGEYTGRPSDREEREELQLQPGRGAAASDRRSPVPPSERHGVRPHGENLPGDFQVPQALHRVALSMALPCPMLPAS
RUO
SLC35E2