Learn More
Abnova™ Human SLC4A2 Partial ORF (NP_003031.2, 619 a.a. - 690 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003031.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6522 |
Molekulargewicht | 33.66kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185385
|
Abnova™
H00006522-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16195385
|
Abnova™
H00006522-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sequence: GEELLRSVAHFQRQMLKKREEQGRLLPTGAGLEPKSAQDKALLQMVEAAGAAEDDPLRRTGRPFGGLIRDVRSpezifikation
NP_003031.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.66kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AE2/BND3L/EPB3L1/HKB3/NBND3 | |
SLC4A2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6522 | |
SLC4A2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GEELLRSVAHFQRQMLKKREEQGRLLPTGAGLEPKSAQDKALLQMVEAAGAAEDDPLRRTGRPFGGLIRDVR | |
RUO | |
SLC4A2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |