Learn More
Abnova™ Human SLC6A3 Partial ORF (NP_001035, 161 a.a. - 237 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006531-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185395
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The dopamine transporter (DAT1) mediates the active reuptake of dopamine from the synapse and is a principal regulator of dopaminergic neurotransmission. The DAT1 gene has been implicated in human disorders such as parkinsonism, Tourette syndrome, and substance abuse (Vandenbergh et al., 1992 [PubMed 1359373]).[supplied by OMIM]
Sequence: AWALHYLFSSFTTELPWIHCNNSWNSPNCSDAHPGDSSGDSSGLNDTFGTTPAAEYFERGVLHLHQSHGIDDLGPPR
Spezifikation
Spezifikation
NP_001035
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AWALHYLFSSFTTELPWIHCNNSWNSPNCSDAHPGDSSGDSSGLNDTFGTTPAAEYFERGVLHLHQSHGIDDLGPPR
RUO
SLC6A3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6531
SLC6A3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DAT/DAT1
SLC6A3
Recombinant
wheat germ expression system