Learn More
Abnova™ Human SLC9A3R1 Partial ORF (NP_004243.1, 252 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004243.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9368 |
Molekulargewicht | 37.51kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16160486
|
Abnova™
H00009368-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16150486
|
Abnova™
H00009368-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a sodium/hydrogen exchanger regulatory cofactor. The protein interacts with and regulates various proteins including the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator and G-protein coupled receptors such as the beta2-adrenergic receptor and the parathyroid hormone 1 receptor. The protein also interacts with proteins that function as linkers between integral membrane and cytoskeletal proteins. The protein localizes to actin-rich structures including membrane ruffles, microvilli, and filopodia. Mutations in this gene result in hypophosphatemic nephrolithiasis/osteoporosis type 2, and loss of heterozygosity of this gene is implicated in breast cancer
Sequence: NGPLPVPFTNGEIQKENSREALAEAALESPRPALVRSASSDTSEELNSQDSPPKQDSTAPSSTSSSDPILDFNISLAMAKERAHQKRSSKRAPQMDWSKKNELFSNLSpezifikation
NP_004243.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.51kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EBP50/NHERF/NHERF1/NPHLOP2 | |
SLC9A3R1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9368 | |
SLC9A3R1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NGPLPVPFTNGEIQKENSREALAEAALESPRPALVRSASSDTSEELNSQDSPPKQDSTAPSSTSSSDPILDFNISLAMAKERAHQKRSSKRAPQMDWSKKNELFSNL | |
RUO | |
SLC9A3R1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |